Documenti fondamentali
ATE939883389
AstaTech, Inc.
3-BROMO-7-HYDROXY-1-NAPHTHONITRILE
Scegli un formato
250 MG
CHF 692.34
1 G
CHF 1’499.08
5 G
CHF 3’944.59
SKU del venditore: P16720-250MG
CHF 692.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 692.34
1 G
CHF 1’499.08
5 G
CHF 3’944.59
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.08
Numero MDL:
SKU del venditore: P16720-250MG
CHF 692.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-bromo-7-hydroxy-1-naphthonitrile
Inchi Code
1S/C11H6BrNO/c12-9-3-7-1-2-10(14)5-11(7)8(4-9)6-13/h1-5,14H
InChI
RGAMVVJGWSZBFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102381
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16720
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)