ATE939883099
AstaTech, Inc.
(S)-3-AMINO-3-(6-METHOXYPYRIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID HCL
About This Item
Iupac Name
(S)-3-amino-3-(6-methoxypyridin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O3.ClH/c1-14-8-3-2-6(5-11-8)7(10)4-9(12)13;/h2-3,5,7H,4,10H2,1H3,(H,12,13);1H/t7-;/m0./s1
InChI
FKOFMXOJCNSFKO-FJXQXJEOSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N10832
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)