Documenti fondamentali
ATE638640035
AstaTech, Inc.
METHYL 5-FLUOROPIPERIDINE-3-CARBOXYLATE
Scegli un formato
100 MG
CHF 410.12
250 MG
CHF 568.54
1 G
CHF 1’139.64
SKU del venditore: 92538-100MG
CHF 410.12
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 410.12
250 MG
CHF 568.54
1 G
CHF 1’139.64
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 92538-100MG
CHF 410.12
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-fluoro-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H12FNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h5-6,9H,2-4H2,1H3
InChI
JZZXXYACSDVNCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=101042
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=92538
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)