Documenti fondamentali
ATE638639987
AstaTech, Inc.
3-(2-METHOXYETHOXY)PROPYL BROMIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.07
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(2-methoxyethoxy)propane
Inchi Code
1S/C6H13BrO2/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h2-6H2,1H3
InChI
XXRSNYDVVFLAPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=100128
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10711
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)