Documenti fondamentali
ATE517256358
AstaTech, Inc.
(2,4-DIOXOIMIDAZOLIDIN-1-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(2,4-dioxo-1-imidazolidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-7(2-4(9)10)5(11)6-3/h1,8H,2H2,(H,6,11)(H,9,10)
InChI
ZZXYBUUSDBDNNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=93419
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W12434
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)