Documenti fondamentali
ATE517255490
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL (1-CYANO-2-METHYLPROPAN-2-YL)CARBAMATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.27
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-cyano-1,1-dimethylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-10(4,5)6-7-11/h6H2,1-5H3,(H,12,13)
InChI
RSILEIAGEFITEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=92097
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S10404
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti