Key Documents
ATE517252640
AstaTech, Inc.
2-(4-CHLOROPHENYL)THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.68
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-12-5-8(15-9)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
InChI
FFRNLQBUDMCWDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89472
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10481
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti