ATE517251267
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4-CHLORO-5-FLUORO-BENZALDEHYDE
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO/c8-5-2-7(10)4(3-11)1-6(5)9/h1-3H,10H2
InChI
XXICUUMWAHBIBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F15869
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)