ATE517249892
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-6-METHOXYCINNOLIN-4-OL
About This Item
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxycinnolin-4-ol
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9-2-5-7(3-6(9)10)12-11-4-8(5)13/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI
NMPUOCCXTPVLCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=95820
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89902
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola āLottoā o āBatchā.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.