Documenti fondamentali
ATE514322446
AstaTech, Inc.
8-HYDROXYISOQUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.17
Numero MDL:
Iupac Name
8-hydroxyisoquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-3-1-2-6-7(9)4-11-5-8(6)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI
ARTGPRAATYYLGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=87101
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=K10076
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)