Documenti fondamentali
ATE514322155
AstaTech, Inc.
5,6-DIHYDRO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE-4,7-DIONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.11
Numero MDL:
Iupac Name
5,6-dihydro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine-4,7-dione
Inchi Code
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)5(11)9-8-4/h1H,(H,6,7)(H,8,10)(H,9,11)
InChI
GOKGXTNRIXSKPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=86692
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N10416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)