ATE514321896
AstaTech, Inc.
3-BENZYL-3AZABICYCLO[3.2.1]OCTAN-8-OL
Scegli un formato
SKU del venditore: F14385-250MG
CHF 430.09
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F14385-250MG
CHF 430.09
Iupac Name
(1R,5S)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol
Inchi Code
1S/C14H19NO/c16-14-12-6-7-13(14)10-15(9-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,16H,6-10H2
InChI
QBGJTVIWVSLDFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F14385
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)