Documenti fondamentali
ATE514318928
AstaTech, Inc.
1-(3-(4-CHLOROPHENOXY)PHENYL)UREA
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.7
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-(4-chlorophenoxy)phenyl)urea
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c14-9-4-6-11(7-5-9)18-12-3-1-2-10(8-12)16-13(15)17/h1-8H,(H3,15,16,17)
InChI
NJMSRPQLZWDARE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=83474
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3973
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)