ATE514318032
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOCYCLOPENTANAMINE
About This Item
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-8-2-1-3-9(8)11-4-6-12-7-5-11/h8-9H,1-7,10H2
InChI
FBNNRVHRAAGBMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13467
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)