ATE514317035
AstaTech, Inc.
(2,3-DIHYDROFURO[2,3-C]PYRIDIN-3-YL)METHANOL
Scegli un formato
SKU del venditore: F12475-250MG
CHF 430.09
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: F12475-250MG
CHF 430.09
Iupac Name
2,3-dihydrofuro[2,3-c]pyridin-3-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c10-4-6-5-11-8-3-9-2-1-7(6)8/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI
UFIVYMCHSGNVMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F12475
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)