Documenti fondamentali
ATE514316386
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-CYCLOPROPYLACETATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Iupac Name
benzyl cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(8-10-6-7-10)14-9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9H2
InChI
VKLVFPVAJRYENM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80921
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11717
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)