ATE514315963
AstaTech, Inc.
3-ETHYNYL-3-HYDROXY-1-METHYLPYRROLIDIN-2-ONE
About This Item
Iupac Name
3-ethynyl-3-hydroxy-1-methylpyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-3-7(10)4-5-8(2)6(7)9/h1,10H,4-5H2,2H3
InChI
RKJOSOCBDGSTIJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)