Documenti fondamentali
ATE514314032
AstaTech, Inc.
4-(TRIFLUOROMETHYL)PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)3-1-2-10-4(11-3)5(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI
RYIFBKCEVLTAOZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=78596
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F30411
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)