Key Documents
ATE514312980
AstaTech, Inc.
METHYL 5-BROMO-3-FORMYLPICOLINATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.04
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-formylpicolinate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO3/c1-13-8(12)7-5(4-11)2-6(9)3-10-7/h2-4H,1H3
InChI
LDFJUOYJZAKVGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77542
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55110
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti