Documenti fondamentali
ATE514311933
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-5-FLUORO-1H-INDAZOL-3-AMINE
Scegli un formato
250 MG
CHF 692.34
1 G
CHF 1’644.19
SKU del venditore: 51642-250MG
CHF 692.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 692.34
1 G
CHF 1’644.19
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.59
Numero MDL:
SKU del venditore: 51642-250MG
CHF 692.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClFN3/c8-6-3(9)1-2-4-5(6)7(10)12-11-4/h1-2H,(H3,10,11,12)
InChI
NIVIOGYLIZMNSR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76507
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51642
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)