ATE514310995
AstaTech, Inc.
[(THIOPHENE-2-CARBONYL)-AMINO]-ACETIC ACID
About This Item
Iupac Name
[(2-thienylcarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c9-6(10)4-8-7(11)5-2-1-3-12-5/h1-3H,4H2,(H,8,11)(H,9,10)
InChI
NXTJGIBOVGESBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11557
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)