Documenti fondamentali
ATE514310711
AstaTech, Inc.
3-(AMINOMETHYL)BENZAMIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H2,10,11)
InChI
HYHLWVJLJXARGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75279
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y10174
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)