Documenti fondamentali
ATE458969610
AstaTech, Inc.
5-BROMO-PYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-1-2-10-6(5)3-8-4-9-10/h1-4H
InChI
UHGYITTVLZNRNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69251
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P13049
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)