Documenti fondamentali
ATE458969508
AstaTech, Inc.
5-CYANOQUINAZOLINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.16
Numero MDL:
Iupac Name
5-quinazolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5N3/c10-4-7-2-1-3-9-8(7)5-11-6-12-9/h1-3,5-6H
InChI
OPZNJYOCOUQAQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=69152
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P12947
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)