Documenti fondamentali
ATE458964803
AstaTech, Inc.
8-HYDROXYQUINOLINE-5-SULFONIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.22
Numero MDL:
Iupac Name
8-hydroxy-5-quinolinesulfonic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4S/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7/h1-5,11H,(H,12,13,14)
InChI
LGDFHDKSYGVKDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=73287
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F11277
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)