Documenti fondamentali
ATE458962974
AstaTech, Inc.
N-(2,6-DIMETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(2,6-dimethoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-7(12)11-10-8(13-2)5-4-6-9(10)14-3/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
InChI
JCQNFCOPIXAQMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71861
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20872
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)