Documenti fondamentali
ATE458962906
AstaTech, Inc.
1-(PYRIDIN-2-YLCARBONYL)PIPERAZINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinylcarbonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c14-10(9-3-1-2-4-12-9)13-7-5-11-6-8-13/h1-4,11H,5-8H2
InChI
IULDWWUGMGLWOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71805
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)