Documenti fondamentali
ATE458962776
AstaTech, Inc.
4-(TERT-BUTOXYCARBONYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
Numero MDL:
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-11(5-7-12)8(13)14/h4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI
PNIHOTDSIJXUMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71669
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20674
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)