Documenti fondamentali
ATE456786319
AstaTech, Inc.
2-(PYRIDIN-3-YL)THIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-11-8(14-7)6-2-1-3-10-4-6/h1-5H,(H,12,13)
InChI
WYKOXFDRTSNVGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=65247
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=79622
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)