ATE456784663
AstaTech, Inc.
2-MERCAPTOPYRIDINE-4-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Iupac Name
2-thioxo-1,2-dihydro-4-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO2S/c8-6(9)4-1-2-7-5(10)3-4/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
InChI
JWNJIHLSVXRMII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=77943
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)