Documenti fondamentali
ATE448437200
AstaTech, Inc.
5-METHYL-4-NITROBENZO[C][1,2,5] SELENADIAZOLE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.09
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole
Inchi Code
1S/C7H5N3O2Se/c1-4-2-3-5-6(9-13-8-5)7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI
PNEFIUKGQYQFHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=59296
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB11827
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)