Documenti fondamentali
ATE448436223
AstaTech, Inc.
(5-CHLORO-3,4-DIHYDRO-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-6-YL)BORONIC ACID PINACOL ESTER
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.57
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Inchi Code
1S/C14H19BClNO3/c1-13(2)14(3,4)20-15(19-13)9-5-6-10-12(11(9)16)17-7-8-18-10/h5-6,17H,7-8H2,1-4H3
InChI
GWKYJFILHVNGEL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=62517
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=90449
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)