Documenti fondamentali
ATE448433667
AstaTech, Inc.
4-AMINO-3-METHYLISOTHIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
Scegli un formato
100 MG
CHF 391.48
250 MG
CHF 588.51
1 G
CHF 1’523.04
SKU del venditore: 76006-100MG
CHF 391.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 391.48
250 MG
CHF 588.51
1 G
CHF 1’523.04
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 76006-100MG
CHF 391.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3-methyl-5-isothiazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-2-3(6)4(5(8)9)10-7-2/h6H2,1H3,(H,8,9)
InChI
LBAJXFHZXYACIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60307
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76006
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)