Documenti fondamentali
ATE448433651
AstaTech, Inc.
4,7-DICHLORO-1H-IMIDAZO[4,5-D]PYRIDAZINE
Scegli un formato
100 MG
CHF 356.87
250 MG
CHF 531.26
1 G
CHF 1’760.01
SKU del venditore: 75990-100MG
CHF 356.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 356.87
250 MG
CHF 531.26
1 G
CHF 1’760.01
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189
Numero MDL:
SKU del venditore: 75990-100MG
CHF 356.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,7-dichloro-1H-imidazo[4,5-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2N4/c6-4-2-3(9-1-8-2)5(7)11-10-4/h1H,(H,8,9)
InChI
KDFRQLMTRRFLKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60210
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75990
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)