Documenti fondamentali
ATE448433592
AstaTech, Inc.
4-(4-ISOPROPYLPIPERAZIN-1-YL)ANILINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.33
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-isopropyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(2)15-7-9-16(10-8-15)13-5-3-12(14)4-6-13/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
InChI
CRLKNBUQRZOYSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60238
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75931
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)