ATE448430857
AstaTech, Inc.
(R)-1-(3-NITROPHENYL)ETHANAMINE
Scegli un formato
SKU del venditore: 70937-250MG
CHF 183.81
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 70937-250MG
CHF 183.81
Iupac Name
(1R)-1-(3-nitrophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(5-7)10(11)12/h2-6H,9H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI
AVIBPONLEKDCPQ-ZCFIWIBFSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70937
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)