ATE443547816
AstaTech, Inc.
TRANS-3-FLUOROCYCLOHEXANAMINE HCL
Scegli un formato
SKU del venditore: 72992-100MG
CHF 324.92
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 72992-100MG
CHF 324.92
Iupac Name
(1R,3R)-3-fluorocyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FN.ClH/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;/h5-6H,1-4,8H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI
QKCMJPLQBZUZRS-KGZKBUQUSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=72992
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)