Documenti fondamentali
ATE443544577
AstaTech, Inc.
2-(2-AMINOTHIAZOL-5-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-2-3(10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
InChI
APIMXAGCLCGUGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53682
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)