ATE443544361
AstaTech, Inc.
5-BROMO-1H-PYRROLE-2-CARBOXAMIDE
Scegli un formato
SKU del venditore: 38755-50MG
CHF 391.48
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 38755-50MG
CHF 391.48
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-4-2-1-3(8-4)5(7)9/h1-2,8H,(H2,7,9)
InChI
IUCIXLJBQZTUQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38755
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)