Documenti fondamentali
ATE443544095
AstaTech, Inc.
2,2-DIOXIDE-1,2,3-OXATHIAZOLIDINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.13
Numero MDL:
Iupac Name
1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C2H5NO3S/c4-7(5)3-1-2-6-7/h3H,1-2H2
InChI
MBACRDZWRXWNMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53248
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38526
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)