ATE429355117
AstaTech, Inc.
2-(OXETAN-3-YL)ACETALDEHYDE
Scegli un formato
SKU del venditore: CS2316-50MG
CHF 428.76
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: CS2316-50MG
CHF 428.76
Iupac Name
2-(oxetan-3-yl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C5H8O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI
AIFBKSGZBRGQJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2316
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)