Documenti fondamentali
ATE429354907
AstaTech, Inc.
3-ETHYNYLPYRIDIN-2-OL
Scegli un formato
100 MG
CHF 242.38
250 MG
CHF 402.13
1 G
CHF 894.69
SKU del venditore: CS1686-100MG
CHF 242.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 242.38
250 MG
CHF 402.13
1 G
CHF 894.69
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
SKU del venditore: CS1686-100MG
CHF 242.38
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethynyl-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C7H5NO/c1-2-6-4-3-5-8-7(6)9/h1,3-5H,(H,8,9)
InChI
DYXYXOXAWBFIIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45486
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS1686
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)