Key Documents
ATE429353783
AstaTech, Inc.
1,4-BIS(4-METHOXYBENZOYL)PIPERAZINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.41
Numero MDL:
Iupac Name
1,4-bis(4-methoxybenzoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C20H22N2O4/c1-25-17-7-3-15(4-8-17)19(23)21-11-13-22(14-12-21)20(24)16-5-9-18(26-2)10-6-16/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChI
GKNXDHDZKCBZCO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47162
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB8305
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti