Key Documents
ATE429353655
AstaTech, Inc.
5-FLUORO-6-METHOXY-1H-INDOLE-3-CARBONITRILE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.18
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxy-1H-indole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7FN2O/c1-14-10-3-9-7(2-8(10)11)6(4-12)5-13-9/h2-3,5,13H,1H3
InChI
WSIJREMECTYCLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=50050
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89271
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti