Documenti fondamentali
ATE429352830
AstaTech, Inc.
2-(5-ISOPROPYL-1H-PYRAZOL-1-YL)ACETIC ACID
Scegli un formato
100 MG
CHF 620.46
250 MG
CHF 1’037.14
1 G
CHF 2’369.72
SKU del venditore: 89093-100MG
CHF 620.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 620.46
250 MG
CHF 1’037.14
1 G
CHF 2’369.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
Numero MDL:
SKU del venditore: 89093-100MG
CHF 620.46
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-(5-isopropyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)7-3-4-9-10(7)5-8(11)12/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI
AFWFYJQBBNHJOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49875
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=89093
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)