ATE429352127
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 3-(4-BROMOPHENYL)PYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-bromophenyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20BrNO2/c1-15(2,3)19-14(18)17-9-8-12(10-17)11-4-6-13(16)7-5-11/h4-7,12H,8-10H2,1-3H3
InChI
NFTKVQYDQFSNHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88148
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)