Documenti fondamentali
ATE429351719
AstaTech, Inc.
(3-BROMOQUINOLIN-6-YL)METHANAMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.1
Numero MDL:
Iupac Name
(3-bromo-6-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H9BrN2/c11-9-4-8-3-7(5-12)1-2-10(8)13-6-9/h1-4,6H,5,12H2
InChI
LIQGLKFHQVSJEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=47894
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=33685
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)