Key Documents
ATE429351579
AstaTech, Inc.
3-CARBAMOYL-4-FLUOROBENZOIC ACID
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-carbamoyl-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)(H,12,13)
InChI
ZEPPHDDBCINTSE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=44365
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=68424
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti