Documenti fondamentali
ATE429351374
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-AZASPIRO[4.5]DECANE-3-CARBOXYLATE HCL
Scegli un formato
50 MG
CHF 291.64
250 MG
CHF 724.29
1 G
CHF 1’653.51
SKU del venditore: 88098-50MG
CHF 291.64
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 291.64
250 MG
CHF 724.29
1 G
CHF 1’653.51
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.76
Numero MDL:
SKU del venditore: 88098-50MG
CHF 291.64
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO2.ClH/c1-2-15-11(14)10-8-12(9-13-10)6-4-3-5-7-12;/h10,13H,2-9H2,1H3;1H
InChI
CVGPSARRUQWWAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48886
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88098
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)