Documenti fondamentali
ATE429350123
AstaTech, Inc.
DI-TERT-BUTYL 1,3-PHENYLENEDICARBAMATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.38
Numero MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl 1,3-phenylenedicarbamate
Inchi Code
1S/C16H24N2O4/c1-15(2,3)21-13(19)17-11-8-7-9-12(10-11)18-14(20)22-16(4,5)6/h7-10H,1-6H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI
UMIMQVCDCFYAPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48266
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=11805
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)